Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals baldriansyre, 99%
Artikelnummer. p-3734436 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
missing translation for 'unitSize'
1 L
100ml
2.5 L
5ml
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10123100
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals 149570050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 109-52-4 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-52-4
Molekylær formel C5H10O2
Molekylvægt (g/mol) 102.133
MDL nummer MFCD00004413
InChI nøgle NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym valeric acid, n-valeric acid, n-pentanoic acid, valerianic acid, 1-butanecarboxylic acid, propylacetic acid, butanecarboxylic acid, pentoic acid, kyselina valerova, valeric acid, n
PubChem CID 7991
ChEBI CHEBI:17418
IUPAC navn pentansyre
SMIL CCCCC(=O)O
Specifica
Kemisk navn eller materiale Valeric acid
Smeltepunkt -20.0°C to +18.0°C
Kogepunkt 185.0°C
Farve Farveløs til gul
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel CH3(CH2)3CO2H
Beilstein 02, 299
Merck Index 15, 10090
Opløselighedsinformation Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 102.13
Procent renhed 99%
Tæthed 0.9400g/mL
Mængde 5 mL
Flammepunkt 86°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4070 to 1.4100
Specifik vægtfylde 0.94
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Valeric acid
Avvertenza
  • Fare
Categoria di pericolo
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Consigli di prudenza
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Pentanoic acid
RUO– Kun brug til forskning
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato