Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals baldriansyre, 99%
Artikelnummer. 10686394 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10686394 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10123100 5 mL Glasflaske 5ml
10686584 100 mL Glasflaske 100ml
10316600 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10686394 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 149570025
 Begrænset vare
På lager
CAS: 109-52-4 | C5H10O2 | 102,133 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-52-4
Molekylær formel C5H10O2
Molekylvægt (g/mol) 102.133
MDL nummer MFCD00004413
InChI nøgle NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym valeric acid, n-valeric acid, n-pentanoic acid, valerianic acid, 1-butanecarboxylic acid, propylacetic acid, butanecarboxylic acid, pentoic acid, kyselina valerova, valeric acid, n
PubChem CID 7991
ChEBI CHEBI:17418
IUPAC navn pentansyre
SMIL CCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valeric acid
Smeltepunkt -20,0 °C til +18,0 °C
Kogepunkt 185,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9400g/mL
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 86 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,4070 til 1,4100
Analyseprocentområde 99%
Specifik vægtfylde 0.94
Lineær formel CH3(CH2)3CO2H
Beilstein 02, 299
Merck Index 15, 10090
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 40 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 102.13
Procent renhed 99%
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.