Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals baldriansyre, 99%
Artikelnummer. 10316600 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10316600 1 L Glasflaske 1 L
10123100 5 mL Glasflaske 5ml
10686584 100 mL Glasflaske 100ml
10686394 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10316600 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 149570010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-52-4 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-52-4
Molekylær formel C5H10O2
Molekylvægt (g/mol) 102.133
MDL nummer MFCD00004413
InChI nøgle NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym valeric acid, n-valeric acid, n-pentanoic acid, valerianic acid, 1-butanecarboxylic acid, propylacetic acid, butanecarboxylic acid, pentoic acid, kyselina valerova, valeric acid, n
PubChem CID 7991
ChEBI CHEBI:17418
IUPAC navn pentansyre
SMIL CCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valeric acid
Smeltepunkt -20.0°C to +18.0°C
Kogepunkt 185.0°C
Farve Farveløs til gul
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel CH3(CH2)3CO2H
Beilstein 02, 299
Merck Index 15, 10090
Opløselighedsinformation Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 102.13
Procent renhed 99%
Tæthed 0.9400g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt 86°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4070 to 1.4100
Specifik vægtfylde 0.94