Få mere at vide
(-)-Valerenic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Valerenic Acid |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O2/c1-9-4-6-12(8-11(3)15(16)17)14-10(2)5-7-13(9)14/h8-9,12-13H,4-7H2,1-3H3,(H,16,17)/b11-8+/t9-,12+,13-/m1/s1 |
| Formel vægt | 234.162 |