Få mere at vide
Valeramide, TRC
Artikelnummer. 30452469
Skift visning
Mængde:
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30452469 2.5 g 2.5g
30452186 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30452469 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV0914302.5G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-97-1
Molekylær formel C5 H11 N O
Molekylvægt (g/mol) 101.15
Synonym Pentanamide, Valeramide, Pentanamide (9CI), Valeramide (6CI,7CI,8CI), NSC 400223, Pentanimidic acid, Valeric acid amide, n-Valeramide
IUPAC navn pentanamide
SMIL CCCCC(=O)N
Spécification
Kemisk navn eller materiale Pentanamide (Valeramide)
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C5H11NO/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H2,6,7)
Formel vægt 101.0841
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.