Få mere at vide
Valeramide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentanamide (Valeramide) |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H2,6,7) |
| Formel vægt | 101.0841 |