Få mere at vide
Valeramide, 97%
Artikelnummer. 10146963 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10146963 5 g Glasflaske 5g
10198130 2.5 g Glasflaske 2.5g
10108140 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10146963 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 422440050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 626-97-1 | C5H11NO | 101.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-97-1
Molekylær formel C5H11NO
Molekylvægt (g/mol) 101.15
MDL nummer MFCD00041895
InChI nøgle IPWFJLQDVFKJDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym valeramide, n-valeramide, pentanimidic acid, unii-tkl9tn43qk, tkl9tn43qk, ksc353i5p, ipwfjlqdvfkjdu-uhfffaoysa, valeramide, pharmaceutical impurity standard
PubChem CID 12298
ChEBI CHEBI:16459
IUPAC navn pentanamid
SMIL CCCCC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valeramide
Navn note 97%
Smeltepunkt 101°C to 106°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)3CONH2
Mængde 5 g
Formel vægt 101.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Shiny Powder or Flakes
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Valeramide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.