Få mere at vide
Valeramide, 97%
Artikelnummer. 11383606
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11383606
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L14601.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 626-97-1 | C5H11NO | 101.149 g/mol
Valeramid anvendes i r GC (gaschromatografi) og LC (væskekromatografi) analyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Valeramid anvendes i r GC (gaschromatografi) og LC (væskekromatografi
) analyse.
Opløselighed Opløselig i vand
(næsten gennemsigtig).
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-97-1
Molekylær formel C5H11NO
Molekylvægt (g/mol) 101.149
MDL nummer MFCD00041895
InChI nøgle IPWFJLQDVFKJDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym valeramide, n-valeramide, pentanimidic acid, unii-tkl9tn43qk, tkl9tn43qk, ksc353i5p, ipwfjlqdvfkjdu-uhfffaoysa, valeramide, pharmaceutical impurity standard
PubChem CID 12298
ChEBI CHEBI:16459
IUPAC navn pentanamid
SMIL CCCCC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valeramide
Smeltepunkt 102°C to 104°C
Mængde 25 g
Beilstein 1740792
Opløselighedsinformation Soluble in water (almost transparency).
Formel vægt 101.15
Procent renhed 97%