Få mere at vide
Emma Safety Footwear Valentino (Frontier 164) Sikkerhedssko
Artikelnummer. p-7159434
Størrelse:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 15998271
Brand: Emma Safety Footwear MM16409039
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brasiliansk 2-tonet fuldnarvet læder kombineret med nubuck tilføjer det stilfulde look.
  • S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
  • TPU ydersål
  • Fuldnarvet læder
  • ESD certificeret
  • Kromfri foring
  • Hydro-Tec™ Desinficeret sølv
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Lukketype Snørebånd
Farve Sort
Design Valentino (Grænse 164)
Liner materiale Hydro-Tec™ Desinficeret sølv & Wellness læder
Materiale Læder, Nubuck
Størrelse 39
Tå materiale Stål