Få mere at vide
Emma Safety Footwear Valentino (Frontier 164) Sikkerhedssko
Størrelse:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
- TPU ydersål
- Fuldnarvet læder
- ESD certificeret
- Kromfri foring
- Hydro-Tec™ Desinficeret sølv
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DA ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
| Lukketype | Snørebånd |
| Farve | Sort |
| Design | Valentino (Grænse 164) |
| Liner materiale | Hydro-Tec™ Desinficeret sølv & Wellness læder |
| Materiale | Læder, Nubuck |
| Størrelse | 46 |
| Tå materiale | Stål |