Få mere at vide
JULABO VALEGRO recirkulerende kølere
Artikelnummer. 31741173
Skift visning
Kølekapacitet:
0,65 kW ved 0 °C
0,75 kW ved 0 °C
0,9 kW ved 0 °C
1 kW ved 0 °C
1,1 kW ved 0 °C
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kølekapacitet
31741173 0,9 kW ved 0 °C
31741164 0,65 kW ved 0 °C
31741170 0,75 kW ved 0 °C
31741165 1 kW ved 0 °C
31741162 1,1 kW ved 0 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31741173 Leverandør JULABO Leverandørnr. 9610121
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Luftkølede recirkulerende kølere til laboratorie-, forsknings- eller produktionsbrug, der giver præcis temperaturkontrol og stabile processer med brugervenlig drift og kompakt design.
  • Produktfamilie: VALEGRO luftkølede recirkulerende kølere
  • Miljøvenlige allroundere til en bred vifte af køle- og opvarmningsopgaver
  • Temperaturområde: -20 til +40 °C (standardmodeller), -20 til +85 °C (modeller med ekstra opvarmningsfunktion)
  • Brugervenlig, procentbaseret pumpejustering
  • Velegnet til laboratorie-, forsknings- og produktionsapplikationer
  • Understøtter stabile processer døgnet rundt med præcis temperaturkontrol
  • Bruger et miljøvenligt, naturligt kølemiddel
  • Kompakt design for problemfri integration i arbejdsmiljøer
  • Designet til maksimal brugervenlighed
  • Visning og drift
    • Skrånende OLED-touchskærm, let at læse og ergonomisk
    • Intuitiv menunavigation med fuldtekst tysk/engelsk understøttelse
    • Klare advarselsmeddelelser og systemmeddelelser
  • Nøglefunktioner
    • Dataregistrering og autostartfunktion
    • Simpel timerfunktion
    • Aftageligt ventilationsnet uden værktøj
    • Oplyst, letrenlig niveauindikator
    • Omfattende hjælpetekster
    • Hjul til nem håndtering
  • Interfaces: RS232, USB-C, valgfrit Ethernet (alle placeret under skærmen for nem frontadgang)
  • Standard model kølekapacitet ved 20 °C
    • VALEGRO 801: 0,8 kW
    • VALEGRO 1001: 1,0 kW
    • VALEGRO 1201: 1,2 kW
    • VALEGRO 1501: 1,5 kW
    • VALEGRO 1801: 1,8 kW
  • Varmefunktionsmodellens kølekapacitet ved 20 °C
    • VALEGRO 801H: 0,8 kW
    • VALEGRO 1001H: 1,0 kW
    • VALEGRO 1201H: 1,2 kW
    • VALEGRO 1501H: 1,5 kW
    • VALEGRO 1801H: 1,8 kW
  • Temperaturstabilitet
    • Standardmodeller: ±0,3 °C
    • Varmefunktionsmodeller: ±0,2 °C
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 4 til 7 l
Kondensator type Luftkølet
Kølekapacitet 0,9 kW ved 0 °C
Flowhastighed 23 l/min.
Temperaturområde -20 °C til +40 °C
Type Recirculating Chiller
Model- 1201
Elektriske krav 100/230 V
Frekvens 50/60 Hz