Learn More
Julabo Valegro Ethernet aktivering
Product Code. 30244965
Change view
Click to view available options
Tilslutningstype:
Ethernet
Product Code. Tilslutningstype
30244965 Ethernet
1 options
Product Code. 30244965 Supplier Julabo Supplier No. 30004147
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Aktivering af Valegro Ethernet for at tillade integration i netværket.
Aktivering af Ethernet-grænsefladen gør det muligt at integrere Valegro recirkulerende kølere i dit netværk og dermed få fuld adgang til alle deres funktioner via en pc.
Ethernet-grænsefladen, der allerede er installeret i Valegro-serien, kan aktiveres på et senere tidspunkt.
Specifications
Type Ethernet aktivering
Tilslutningstype Ethernet
Produktlinje Valegro