Få mere at vide
Julabo Valegro 500 recirkulerende køler
Artikelnummer. 30244962
Skift visning
Kølekapacitet:
0,5 kW
Artikelnummer. Kølekapacitet
30244962 0,5 kW
1 options
Artikelnummer. 30244962 Leverandør Julabo Leverandørnr. 9610050
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Valegro 350 recirkulationskøleren med et arbejdstemperaturområde -20 til +40 C °giver i forhold til sit meget kompakte design en stærk kølekapacitet på 0,35 kW ved 20 °C.
Valegro 500 recirkulationskøleren med et arbejdstemperaturområde -20 til +40 C °giver i forhold til sit meget kompakte design en stærk kølekapacitet på 0,5 kW ved 20° C. Den integrerede pumpe genererer et pumpetryk på op til 0,85 bar. Den er også trinløst justerbar og kan ideelt tilpasses til kundens krav.
De moderne enheder tilbyder præcis temperaturstyring til en bred vifte af applikationer i laboratorier, industri og forskning og passer problemfrit ind i ethvert arbejdsmiljø takket være deres kompakte design. Kølekredsløbet arbejder med et miljøvenligt, naturligt kølemiddel.
Ved design af Valegro recirkulerende kølere var der fokus på maksimal brugervenlighed. Mange nyttige funktioner såsom en timerfunktion, et aftageligt udluftningsgitter, der kan fjernes uden værktøj eller en oplyst og let at rengøre niveauindikator gør det daglige arbejde lettere. Det skrå OLED touch-display er let at læse og ergonomisk at betjene. Den intuitive menunavigation giver enkel og hurtig adgang til alle funktioner. Advarsler og beskeder i et letforståeligt fuldtekstsprog sikrer sikker håndtering af enhederne til enhver tid. Ud over RS232- og USB-C-grænseflader fås Valegro recirkulerende kølere også med Ethernet (ekstraudstyr). Alle interfaces er placeret direkte under displayet og er nemme at bruge fra fronten.
  • Præcis temperaturstabilitet på± 0,3 °C
  • Justerbar pumpe til regulering af tryk og flow
  • Aftageligt udluftningsgitter uden værktøj
  • Integrerede hjul til god håndtering på og under laboratoriebænken
  • Enkel timerfunktion
  • Autostart funktion
  • Dataoptagelse
  • Intuitiv menunavigation i fuldtekst tysk/engelsk
  • Brugervenlig betjening takket være omfattende hjælpetekster
  • Justering af skærmens lysstyrke
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1,5 til 3 L
Kommunikation USB
Kondensator type Luftkølet
Kølekapacitet 0,5 kW
Flowhastighed 19 l/min.
Pumpetype Centrifugalpumpe
Temperaturområde 5 til 40 °C
Type Recirculating Chiller
Vise OLED
Maks. Tryk 0,85 bar
Støjniveau 55 dbA
Stiktype Schuko stik
Sikkerhedsklasse Klassifikation I (NFL )
Temperaturstabilitet ±0,3 °C
Stopur 99 timer. 59 min.
Vægt (metrisk) 26 kg
Elektriske krav 200/230 V
Spænding 230 V
Frekvens 50/60 Hz