missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Valdecoxib
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18055542
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18055542 50 mg
18023932 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18055542 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4206/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Selective and potent COX-2 inhibitor

Selective and potent COX-2 inhibitor (in vitro IC50 values are 0.005 and 140 μM for human recombinant COX-2 and COX-1 respectively). Displays potent anti-inflammatory activity in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 181695-72-7
Molekylær formel C16H14N2O3S

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Valdecoxib
Mængde 50 mg
Formel vægt 314.36
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 314.359
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.