Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Valdecoxib
Beskrivelse
Selective and potent COX-2 inhibitor (in vitro IC50 values are 0.005 and 140 μM for human recombinant COX-2 and COX-1 respectively). Displays potent anti-inflammatory activity in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Valdecoxib |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 314.36 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.359 |