Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Valdecoxib |
| CAS | 181695-72-7 |
| Molekylær formel | C16H14N2O3S |
| Mængde | 250 mg |
| Opløselighedsinformation | Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in acetone, ethanol & methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.46 |
| Formel vægt | 314.46 |