Få mere at vide
Thermo Scientific™ Valco Injektor, model C6W
Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Injektor
Udskiftningsrotor
Model-:
C6 W
C6W
EPC6 W
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Aktivering | Mikroelektrisk |
| Volumen (metrisk) prøve | 20μ L løkke |
| Model- | EPC6 W |
| Port stil | Seks 0,016 tommer. |
| Type | Injektor |