Få mere at vide
Thermo Scientific™ Valco Injektor, model C6W
Artikelnummer. 11553970
Skift visning
Type:
Injektor
Udskiftningsrotor
Model-:
C6 W
C6W
EPC6 W
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Model- Pakningsstørrelse
11553970 Injektor EPC6 W Hver
11543960 Injektor C6 W Hver
11523990 Udskiftningsrotor C6W Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11553970 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EPC6W
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Valco fortsætter med at tilbyde en mangfoldig linje med hensyn til antal porte, fittingsstørrelser og konstruktionsmaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aktivering Mikroelektrisk
Volumen (metrisk) prøve 20μ L løkke
Model- EPC6 W
Port stil Seks 0,016 tommer.
Type Injektor