Beskrivelse
Vedligehold din præstation Thermo Scientific™ Valco™ Injektor til højtydende væskekromatografi (HPLC) med disse Valco HPLC-injektortilbehør, som omfatter sprøjteporte, hylstre og møtrikker.
- Designet til 10-32 port konfigurationer
- Fri for grater og forurening
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Højtryks han sekskantmøtrik |
| Oversigt | Hannød |
| Til brug med (udstyr) | 1/16'' rør |
| Materiale | Rustfrit stål (316) |
| Mængde | Pakke med 10 stk. |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.