Få mere at vide
Thermo Scientific™ High Pressure Stainless Steel Nuts and Ferrules
Artikelnummer. 10423305 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
316 rustfrit stål hanmøtrik til 1/16'' rør (0,0625 tommer)
Ferrule
Todelt Fingerlok-møtrik med PEEK-ferrule
Valco 10-32 han-sekskantmøtrik
Mængde:
1 stk.
10-pakning
Pakke med 10 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 10423305
Brand: Thermo Scientific™ U320X
Vedligehold din præstation Thermo Scientific™ Valco™ Injektor til HPLC med disse sprøjteporte, ferrules og møtrikker.
Vedligehold din præstation Thermo Scientific™ Valco™ Injektor til højtydende væskekromatografi (HPLC) med disse Valco HPLC-injektortilbehør, som omfatter sprøjteporte, hylstre og møtrikker.
  • Designed for 10-32 port configurations
  • Burr and contaminant free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type High Pressure Valco Male Hex Nut
Oversigt Valco 10-32 han-sekskantmøtrik
Til brug med (udstyr) HPLC Injectors with 10-32 Port Configuration
Materiale Stainless Steel
Mængde 10-pakning
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.