Få mere at vide
Valbenazine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493207
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16493207 50 mg -
16477176 100 mg -
16469717 5 mg -
16467188 10 mg -
16443546 25 mg 25mg
16430286 2 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16493207 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16771
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Valbenazine (NBI-98854) is a vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2) inhibitor with the Ki of 110-190 nM.
Valbenazine (NBI-98854) is a vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2) inhibitor with the Ki of 110-190 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valbenazine
CAS 1025504-45-3
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H38N2O4
Mængde 50 mg
Synonym NBI-98854
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (119.45 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C([C@@H](N)C(C)C)O[C@@H]1C[C@]2([H])C3=CC(OC)=C(OC)C=C3CCN2C[C@H]1CC(C)C
Molekylvægt (g/mol) 418.57
Formel vægt 418.57
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation