missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Valbenazin (~90% renhed), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Valbenazine |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H38N2O4/c1-14(2)9-17-13-26-8-7-16-10-21(28-5)22(29-6)11-18(16)19(26)12-20(17)30-24(27)23(25)15(3)4/h10-11,14-15,17,19-20,23H,7-9,12-13,25H2,1-6H3/t17-,19-,20-,23+/m1/s1 |
| Formel vægt | 418.2832 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?