Få mere at vide
Valacyclovir hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16437338
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16437338 10 mg
16413357 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16437338 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17425A
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Valacyclovir hydrochloride (Valaciclovir hydrochloride) is an orally active antiviral drug for herpes simplex, herpes zoster, and herpes B. Valacyclovir hydrochloride inhibits HSV-1 W (50=2.9 μg/ml). Valacyclovir hydrochloride is a prodrug of Aciclovir (HY-17422) .
Valacyclovir hydrochloride (Valaciclovir hydrochloride) is an orally active antiviral drug for herpes simplex, herpes zoster, and herpes B. Valacyclovir hydrochloride inhibits HSV-1 W (50=2.9 μg/ml). Valacyclovir hydrochloride is a prodrug of Aciclovir (HY-17422) .
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valacyclovir hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 124832-27-5
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H21ClN6O4
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym Valaciclovir hydrochloride
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (277.16 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 43.33 mg/mL (120.09 mM; Need ultrasonic)
SMIL N[C@@H](C(C)C)C(OCCOCN1C=NC2=C1N=C(N)NC2=O)=O.Cl
Molekylvægt (g/mol) 360.8
Formel vægt 360.8
Procent renhed 98.0%