Få mere at vide
Valacyclovir-d4, Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Valacyclovir-d4','Hydrochloride |
| CAS | 1331910-75-8 |
| Molekylær formel | C13H17D4ClN6O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | L-Valine 2-[(2-Amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9yl)methoxy]ethyl Ester-d4','Hydrochlroride Salt','ValACV |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N6O4.ClH/c1-7(2)8(14)12(21)23-4-3-22-6-19-5-16-9-10(19)17-13(15)18-11(9)20;/h5,7-8H,3-4,6,14H2,1-2H3,(H3,15,17,18,20);1H/t8-;/m0./s1/i3D2,4D2; |
| SMIL | O=C1C2=C(N(COC([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([C@@H](N)C(C)C)=O)C=N2)N=C(N)N1.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 364.82 |
| Formel vægt | 364.1564 |