Få mere at vide
Valaciclovir hydrochloridhydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15743467 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15743467 25 g 25g
15733467 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15743467 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 462260250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124832-27-5
Molekylær formel C13H21ClN6O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valaciclovir hydrochloridhydrat
Mængde 25 g
Formel vægt 360.8
MDL nummer MFCD01861507
InChI nøgle ZCDDBUOENGJMLV-VGVXOIKUNA-N
SMIL Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCCOCN1C=NC2=C1N=C(N)NC2=O
IUPAC navn 2-[(2-amino-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-9-yl)methoxy]ethyl (2S)-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 360.80