Få mere at vide
Valaciclovir hydrochloridhydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15733467 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15733467 5 g 5g
15743467 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15733467 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 462260050
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124832-27-5
Molekylær formel C13H21ClN6O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valaciclovir hydrochloridhydrat
Mængde 5 g
Formel vægt 360.8
MDL nummer MFCD01861507
InChI nøgle ZCDDBUOENGJMLV-VGVXOIKUNA-N
SMIL Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCCOCN1C=NC2=C1N=C(N)NC2=O
IUPAC navn 2-[(2-amino-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-9-yl)methoxy]ethyl (2S)-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 360.80