Få mere at vide
MedChemExpress Val-cit-PAB-OH
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.8% |
| CAS | 159857-79-1 |
| Indhold og opbevaring | 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvægt (g/mol) | 379.45 g/mol |
| Produkttype | Linker |
| Mængde | 1 g |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 100 mg/mL (263.54 mM) |