Få mere at vide
Vadimezan, TRC
Artikelnummer. 30455248
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455248 25 mg
30455057 10 mg
30450487 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30455248 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV08495025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117570-53-3
Molekylær formel C17H14O4
Molekylvægt (g/mol) 282.29
Synonym 2-(5,6-Dimethyl-9-oxo-9H-xanthen-4-yl)acetic Acid, 5,6-Dimethyl-9-oxo-9H-xanthen-4-ylacetic Acid, 5,6-Dimethylxanthenone-4-acetic Acid, AS 1404, ASA 404, DMXAA, NSC 640488, 5,6-Dimethyl-9-oxo-9H-xanthene-4-acetic Acid
IUPAC navn 2-(5,6-dimethyl-9-oxoxanthen-4-yl)eddikesyre
SMIL Cc1ccc2C(=O)c3cccc(CC(=O)O)c3Oc2c1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vadimezan
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H14O4/c1-9-6-7-13-15(20)12-5-3-4-11(8-14(18)19)17(12)21-16(13)10(9)2/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,18,19)
Formel vægt 282.0892