Få mere at vide
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ VacuuSelect™ Berøringsskærm vakuumcontrollere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7161443 Shop alle Vacuubrand produkter
Applikationer:
Frysetørring
Molekylær destillation
Roterende fordampning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15937912
Brand: BRANDTECH™ VACUUBRAND™ 20700070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Intuitiv drift af rotationsfordampning, kortvejsdestillation og mere
  • Finder automatisk kogepunkter
  • Forprogrammerede rutiner til vakuumovne, geltørrer, filtrering og meget mere
  • Saml tilpassede rutiner på få minutter
  • Til rotationsfordampere og andre membranpumpeapplikationer
  • Pirani kontrolpakker til kortvejsdestillation og andre roterende vinge/scrollpumpeapplikationer
  • To forskellige Pirani-pakker til pumper med KF16 eller KF25 flanger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 0,1 mbar/Torr/hPa
Kontrollere Berøringsskærm
Inkluderer Strømforsyning, integreret magnetventil
Elektriske krav 100 til 240V, 50 til 60 Hz, universel
Materiale Alumina keramisk transducer
Stiktype CEE/US/CH/UK/AUS/CN
Til brug med Fungerer med alle membranpumper
Applikationer Roterende fordampning
Maksimalt tryk 1080 mbar
Spænding 100 til 240 VAC