Få mere at vide
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ VACUU·SELECT™ Touchskærmsvakuumkontrollere
Artikelnummer. 15937912 Shop alle Vacuubrand produkter
Skift visning
Applikationer:
Frysetørring
Molekylær destillation
Roterende fordampning
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Applikationer Pakningsstørrelse
15937912 Roterende fordampning Hver
15922861 Molekylær destillation Hver
16211762 Frysetørring -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15937912 Leverandør BRANDTECH™ VACUUBRAND™ Leverandørnr. 20700070
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Se alle kampagner
På lager
Intuitiv drift af rotationsfordampning, kortvejsdestillation og mere
  • Finder automatisk kogepunkter
  • Forprogrammerede rutiner til vakuumovne, geltørrer, filtrering og meget mere
  • Saml tilpassede rutiner på få minutter
  • Til rotationsfordampere og andre membranpumpeapplikationer
  • Pirani kontrolpakker til kortvejsdestillation og andre roterende vinge/scrollpumpeapplikationer
  • To forskellige Pirani-pakker til pumper med KF16 eller KF25 flanger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 0,1 mbar/Torr/hPa
Kontrollere Berøringsskærm
Inkluderer Strømforsyning, integreret magnetventil
Elektriske krav 100 til 240V, 50 til 60 Hz, universel
Materiale Alumina keramisk transducer
Stiktype CEE/US/CH/UK/AUS/CN
Applikationer Roterende fordampning
Maksimalt tryk 1080 mbar
Til brug med (udstyr) Alle membranpumper
Spænding 100-240 VAC