Få mere at vide
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ VacuuSelect™ Berøringsskærm vakuumcontrollere
Shop alle Vacuubrand produkter
Applikationer:
Frysetørring
Molekylær destillation
Roterende fordampning
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Finder automatisk kogepunkter
- Forprogrammerede rutiner til vakuumovne, geltørrer, filtrering og meget mere
- Saml tilpassede rutiner på få minutter
- Til rotationsfordampere og andre membranpumpeapplikationer
- Pirani kontrolpakker til kortvejsdestillation og andre roterende vinge/scrollpumpeapplikationer
- To forskellige Pirani-pakker til pumper med KF16 eller KF25 flanger
Specifications
Specifications
| Maks. Vakuum | 10 til 3 mbar/Torr/hPa |
| Kontrollere | Touch screen |
| Inkluderer | Controller, magnetventil, T-stik, passende KF16 klem- og centreringsringe, strømforsyning |
| Elektriske krav | 100 til 240V, 50 til 60 Hz, universel |
| Materiale | Alumina keramiske kapacitive og Pirani transducere |
| Stiktype | CEE/US/CH/UK/AUS/CN |
| Til brug med | Fungerer med roterende vingepumper |
| Applikationer | Molekylær destillation |
| Maksimalt tryk | 1080 mbar |
| Spænding | 100 til 240 VAC |