Få mere at vide
Sartorius Vakuumrør
Artikelnummer. 16595010 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Materiale:
Silikone
Artikelnummer. Materiale
16595010 Silikone
1 options
Artikelnummer. 16595010 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 1ZA0007
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vakuumrør designet til brug med Sartolab™ MultiStation.
  • Udvendig diameter: 15 mm
  • Indvendig diameter: 7 mm
  • Længde: 200 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) MultiStation
Materiale Silikone
Sterilitet Ikke steril
Type Vakuumrør