Få mere at vide
Fisherbrand™ Vakuumsystem
Artikelnummer. 15168886 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Pumpetype:
Vakuumsystem
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pumpetype Pakningsstørrelse
15168886 Vakuumsystem Hver
1 options
Artikelnummer. 15168886
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemisk oliefri membranpumpe designet til kemiske laboratorieopgaver. Fisherbrand™ vakuumsystemer er beregnet til fordampning og destillation i kombination med rotationsfordampere og geltørrere.
  • Perfekt til fordampning og destillation i kombination med rotationsfordampere og geltørrere
  • Tørkørende membranpumpe og alle komponenter, der kommer i kontakt med dampe, er kemisk resistente selv over for sure, basiske og organiske opløsningsmidler
  • Pumpehoveder er lavet af PTFE med kulfiberforstærkning til at håndtere ætsende og aggressive dampe uden at tage skade
  • Pumpekamre er hermetisk adskilt fra drevrummet, hvilket sikrer forlænget levetid for de mekaniske dele
  • Pumper bruger PFTE-membraner, der er klemt sammen, som tør understøtning og PEEK-ventiler, som er kemisk resistente og slidstærke sammenlignet med elastomerventiler
  • Gasballastventil hjælper med at bevare pumpens præstation, når der arbejdes med kondenserbare dampe
  • Tilføjelse af digital vakuummåler og manuel regulator giver brugeren mulighed for at justere til det vakuumniveau, der kræves til den pågældende applikation
  • Indløbsseparatoren beskytter pumpen mod indtrængen af væsker og partikler, og udstødningsemissionskondensatoren beskytter luftkvaliteten i laboratoriet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 8 mbar
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz motor med Schuko- og UK-strømledninger
Dimensioner (L x B x H) 36,0 x 31,0 x 44,5 cm (14,1 x 12 x 17,5 tommer)
Vægt (engelsk) 25.4 lb.
Vægt (metrisk) 11.6 kg
Pumpetype Vakuumsystem
Luftfortrængning 16 l/min.
Applikationer Rotationsfordamper, geltørrer, vakuumovn
Maksimalt tryk <8 mbar