Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Vakuumstophaner, 1-vejs, lige
Artikelnummer. p-7222565
Plug Bore:
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Artikelnummer. 10090221
Brand: Lenz Laborglasintrumente 02901804
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Med lige sidearme og hul glasprop
  • Materiale: borosilikatglas 3.3
  • Lækagerate iht. til DIN 12540-1
Tekniske data
Plug Bore 4 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3)