Få mere at vide
Fisherbrand™ Vakuumregulator med måleur
Artikelnummer. 15549632 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Inkluderer:
med DN8 slangemundstykke til 8mm ID vakuumslange
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
15549632 med DN8 slangemundstykke til 8mm ID vakuumslange Hver
1 options
Artikelnummer. 15549632
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1795.00 DKK
    1750.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 44.23 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til brug med Fisherbrand Kemisk duty membranvakuumpumper. Fisherbrand™ Vakuumregulatorer har en regulatorventil til indsugning, der tillader justering af det ultimative tryk.
  • Med DN8 slangemundstykke til 8mm ID vakuumslange
  • Regulatorventil til indsugning muliggør justering af det endelige tryk
  • Måler viser vakuumniveauet
  • Luftregulatorventil monteret direkte på pumpen
  • Til kemisk belastning membranvakuumpumpe Kat. nr. 10287097
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) For Fisherbrand Kemisk membranvakuumpumpe, kat. nr. 10287097
Inkluderer med DN8 slangemundstykke til 8mm ID vakuumslange
Produkttype Model DBR-B Vakuumregulator med måleur