Få mere at vide
Gardner Denver Welch™ Vakuumregulator med måleur til MP/MPC pumper
Artikelnummer. 13168266 Shop alle Welch Ilmvac produkter
Skift visning
Inkluderer:
Måler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Inkluderer unitSize
13168266 Måler Hver
1 options
Artikelnummer. 13168266 Leverandør Gardner Denver Welch™ Leverandørnr. 70045802
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Monteres på MP/MPC-pumpens indløb for at regulere vakuumniveauet ved hjælp af udluftningsventilen.
  • Til brug med MP/MPC 095 Z, 110 E, MPC 105 T, MPC 155 Z pumper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med MP/MPC 095 Z, 110 E, MPC 105 T, MPC 155 Z pumper
Inkluderer Måler
Type Vakuumregulator med måleur