Få mere at vide
BUCHI Vakuumpumpe V-600 til Rotavapor R-220 Pro industriel fordamper til flere bordplader Rotavapors
Artikelnummer. p-7112911 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Inkluderer:
V-600 Vakuumpumpe
V-600 Vakuumpumpe, I-300 Interface, Woulff flaske
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
17274854 V-600 Vakuumpumpe
17234864 V-600 Vakuumpumpe, I-300 Interface, Woulff flaske
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17274854 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 11V600000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vakuumpumpe V-600 er en kemisk resistent 3-trins membranpumpe med lydløs og økonomisk drift, der gør den velegnet til at arbejde med R-220 Pro eller flere bordplader Rotavapors
  • Kemisk resistent 3-trins membranpumpe
  • Støjsvag og økonomisk drift
  • Optimalt egnet til at arbejde med R-220 Pro, flere Rotavapors eller SyncorePlus Parallel Fordampning
  • 1,5 mbar slutvakuum
  • 3,1 m3/h vakuumkapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 1,5 mbar
Kontrollere I-300 Pro Interface
Inkluderer V-600 Vakuumpumpe
Dimensioner (L x B x H) 332 x 330 x 291 mm
Model- V-600
Støjniveau 40 til 64 dBA
Flowhastighed 3,1 m³ /h
Frekvens 50/60 Hz
Pumpetype Vakuumsystem
Bedømmelse af kabinet IP20
Applikationer Rotationsfordampning
Spænding 100 til 240 V
Vis mere Vis mindre
CE, CSA, CUS