Få mere at vide
BUCHI Vakuumpumpe V-600 til Rotavapor R-220 Pro industriel fordamper til flere bordplader Rotavapors
Shop alle Buchi produkter
Inkluderer:
V-600 Vakuumpumpe
V-600 Vakuumpumpe, I-300 Interface, Woulff flaske
Beskrivelse
- Kemisk resistent 3-trins membranpumpe
- Støjsvag og økonomisk drift
- Optimalt egnet til at arbejde med R-220 Pro, flere Rotavapors eller SyncorePlus Parallel Fordampning
- 1,5 mbar slutvakuum
- 3,1 m3/h vakuumkapacitet
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Vakuum | 1,5 mbar |
| Kontrollere | I-300 Interface |
| Inkluderer | V-600 Vakuumpumpe, I-300 Interface, Woulff flaske |
| Dimensioner (L x B x H) | 332 x 330 x 291 mm |
| Model- | V-600 |
| Støjniveau | 40 til 64 dBA |
| Flowhastighed | 3,1 m³ /h |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Pumpetype | Vakuumsystem |
| Bedømmelse af kabinet | IP20 |
| Vis mere |
CE, CSA, CUS