Få mere at vide
Fisherbrand™ Vakuumpumpe med UK-, USA- og Schuko-kabler
Artikelnummer. 12911151 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Pumpetype:
Vakuumpumpe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pumpetype Pakningsstørrelse
12911151 Vakuumpumpe Hver
1 options
Artikelnummer. 12911151
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Stille drift med meget lave vibrationer. Fisherbrand™ vakuumpumpe er designet til almindelige laboratorieopgaver, der kun kræver groft vakuum eller moderat tryk.
  • Kompakt filtreringspumpe med lille fodaftryk
  • Økonomisk i indkøb og drift
  • Stillegående oliefri pumpe
  • Let og meget bærbar
  • DN 6/8 slangemundstykke Til vakuumfiltrering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 100 mbar
Elektriske krav 90/260 V 50/60 Hz med Schuko-, UK- og USA-strømledninger
Dimensioner (L x B x H) 14,4 x 12,7 x 19,6 cm (5,6 x 5 x 7,7 tommer)
Vægt (engelsk) 2 lb.
Vægt (metrisk) 2.3 kg
Pumpetype Vakuumpumpe
Luftfortrængning 15 l/min.
Applikationer Aspiration
Maksimalt tryk 2,5 bar
Til brug med (udstyr) Schuko-, UK- og USA-vakuumkabler