Få mere at vide
KNF™ Membranvakuumpumpesystem SC 920 G
Flowhastighed:
1,26 m³ /time (ved atm. tryk 1,26)
Beskrivelse
- Automatisk, nøjagtig genkendelse og overvågning af kogepunktet ved hjælp af den integrerede rampefunktion.
- Hastighedsstyret.
- Integreret gasballastventil.
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Vakuum | 2 Mbar abs. |
| Dimensioner (L x B x H) | 366 x 423 x 294 mm |
| Materiale | Pumpehoved: PPS, Membran: PTFE-belagt, Ventiler: FFPM |
| Vægt (metrisk) | 15.2 kg |
| Temperatur (metrisk) Maks | 40 °C |
| Flowhastighed | 1,26 m³ /time (ved atm. tryk 1,26) |