Få mere at vide
Labconco™ Vakuum pumpe olie
Artikelnummer. 12604576 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12604576 1 l Hver
1 options
Artikelnummer. 12604576 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 1988000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    722.00 DKK
    692.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 29.69 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Fremstillet af hydrobehandlet paraffinisk kulbrinteolie. Labconco™ Vakuumpumpeolie reducerer friktionen, køler og kontrollerer forurening, når den bruges sammen med generelle vakuumpumper.
  • Udskiftningsolie til generelle vakuumpumper 1472100, 7739400, 7739402, 1467700, 7739401 og 7739403
  • Hydrobehandlet paraffinisk carbonhydridolie
  • En liter
Tekniske data
Mængde 1 l