Få mere at vide
Welch Ilmvac™ Vakuum pumpe olie
Artikelnummer. 12790428 Shop alle Welch Ilmvac produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
5 l
18,9 l
20 l
Pakningsstørrelse:
20 L
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
12790428 18,9 l -
10420853 20 l 20 L
10777544 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12790428 Leverandør Welch Ilmvac™ Leverandørnr. U8995G20
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
En- og to-trins vingepumpe. Fisherbrand™ Vakuumpumpeolie designet til brug med rækken af Fisherbrand to-trins lamelpumper og med de fleste andre en- og to-trins lamelpumper.
Generisk mineralolie til brug i de fleste en- og totrins vingepumper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Vakuum pumpe olie
Til brug med (udstyr) Vakuumpumpe
Volumen (metrisk) 18,9 l