Beskrivelse
Generisk mineralolie til brug i de fleste en- og totrins vingepumper.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Syntetisk vakuumpumpeolie |
| Til brug med (applikation) | Til generel brug i roterende vingepumper |
| Tryk | 10 -5 mabr damptryk |
| Viskositet | 118 cSt viskositet ved 40 °C |
| Volumen (metrisk) | 5 l |