Få mere at vide
Sartorius™ Vacuum Pump
Brand:  Sartorius™ 16694-2-50-22
10445.33 DKK valid until 2025-12-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "24137" for at få din tilbudspris.
Produktkode 15794088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12860.00 DKK
    10445.34 DKK / Hver
    Save 2414.66 DKK
    18% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 04-05-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tekniske data
100 mbar
230 V 50 Hz 130 w
130 w
40°C
>22 L/min.
204 mm
Vacuum Pump
230 V
0.9 A
110 mm
7.1 kg
5°C
50 Hz
261 mm
1 bar