Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vakuumovne
Artikelnummer. p-4530094 Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
19,8 l
65,1 l
Elektriske krav:
240 V 50/60 Hz
Vise:
Bimetal Therm med 5 °C-intervaller
LED med trin på 1 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15142129
Brand: Thermo Scientific™ 36081CE
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Opnå maksimale temperaturer på 220 °C (428 °F) med denne fleksible ovn, mens du nyder godt af to kontrolkonfigurationer og visningsmuligheder.
Opnå maksimale temperaturer på 220 °C (428 °F) med Thermo Scientific™ vakuumovne, mens de nyder godt af to kontrolkonfigurationer og visningsmuligheder. Disse ovne har uafhængige vakuum- og rensenåleventiler. Varmevægsvarmesystemet optimerer ensartetheden og sparer kammerplads til tørring, hærdning, vakuumindstøbning og plettering.
  • 3 in. (7,6 cm) glasuldsisolering forhindrer varmetab
  • Silikonedørpakning og positiv låsedør opretholder tætning ved alle vakuumniveauer
  • Sikkerhedsskærm af polycarbonat beskytter dørglasset
  • Vakuumniveauet vises på målere fra 0 til 30 in.
  • Vakuum- og luftledningerne er korrosionsbestandige, mens rørene i rustfrit stål giver optimal kammerrenhed og langsigtet ydeevne
  • Med to aftagelige stablede aluminiumshylder
  • Indvendigt kammer i type 304 rustfrit stål, som er let at rengøre
  • Yderside af pulverlakeret kraftigt stål for holdbarhed
  • Frontmonteret trevejsventil til evakuering, udluftning og udrensning af inaktive gasser (f.eks. nitrogen eller argon) med vakuumfittings på forsiden af enheden
3606-modeller
  • Hydraulisk temperaturkontrol ±1,5°C med en ensartethed på ±5°C ved 100°C, 25 in.
  • Indbygget overtemperaturbeskyttelse
  • Topmonterede uafhængige evakuerings- og udluftningsvakuumfittings
3608-modeller
  • Hydraulisk temperaturkontrol ±1,5°C med en ensartethed på ±5°C ved 100°C, 25 in.
  • Indbygget overtemperaturbeskyttelse
  • Frontmonteret trevejsventil til evakuering, udluftning og udrensning af inaktive gasser (f.eks. nitrogen eller argon) med vakuumfittings på forsiden af enheden
3618P-modeller
  • Programmerbar mikroprocessorbaseret PID-temperaturkontrol
  • Regulerer til ±0,2°C med en ensartethed på ±2,4°C ved 100°C, 25 in.
  • Kører ved et enkelt indstillingspunkt eller bruger et 24-trins program med ramper og dvale
  • 0,25 in. kompressionsfittings på venstre side, kræver 0,25 in. (ydre diameter) rør af kobber eller rustfrit stål
  • Frontmonteret trevejsventil til evakuering, udluftning og udrensning af inaktive gasser (f.eks. nitrogen eller argon) med vakuumfittings på forsiden af enheden
Bestillingsoplysninger:
Digitale enheder i Torr og Mikron fås separat (skal være fabriksinstalleret)
Kræver
Vakuumfittings kræver 0,25 in. (0,6 cm) (indvendig diameter) rør.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0.7 cu.ft.
Kammermateriale Stainless Steel
Oversigt 0.7 cu. ft. (19.8L); 240V 600w 2.5A; Dial display
Kapacitet (metrisk) 19,8 l
Temperatur (metrisk) Ambient +10° to 220°C
Type OTP
Vise Bimetal Therm med 5 °C-intervaller
Materiale Powder-coated Heavy-gauge Steel
Antal hylder 2
Hyldemateriale Aluminum
Temperaturopløsning ±1.0°C
Temperaturensartethed ±6.0°C at 100°C 25 ft.Hg
Vakuum rækkevidde 0 to 30 in.Hg
Mål (D x B x H) Indvendig 12 x 10 x 10 in. (30 x 25 x 25 cm)
Dimensioner (L x B x H) 16 x 19.8 x 16.25 in. (40 x 50 x 41 cm)
Længde (engelsk) 16 in.
Længde (metrisk) 40 cm
Bredde (engelsk) 19.8 in.
Bredde (engelsk) Interiør 10 in.
Bredde (metrisk) 50 cm
Bredde (metrisk) interiør 25 cm
Højde (engelsk) 16.25 in.
Højde (engelsk) Interiør 10 in.
Højde (metrisk) 41 cm
Højde (metrisk) interiør 25 cm
Dybde (engelsk) Interiør 12 in.
Dybde (metrisk) interiør 30 cm
Forsendelsesvægt (engelsk) 130 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 59 kg
Elektriske krav 240 V 50/60 Hz
Spænding 240 V
Watt 600 w
Strømstyrke 2.5 A
Frekvens 50/60 Hz
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.