Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vakuumovne
Artikelnummer. 15965652 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
19,8 l
65,1 l
Elektriske krav:
240 V 50/60 Hz
Vise:
Bimetal Therm med 5 °C trin
LED med trin på 1 °C
Tamaño de la unidad:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kapacitet (metrisk) Elektriske krav Vise Tamaño de la unidad
15965652 65,1 l 240 V 50/60 Hz LED med trin på 1 °C -
15142129 19,8 l 240 V 50/60 Hz Bimetal Therm med 5 °C trin Hver
15796443 19,8 l 240 V 50/60 Hz LED med trin på 1 °C -
15292295 65,1 l 240 V 50/60 Hz Bimetal Therm med 5 °C trin -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15965652 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 36186CE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65855.00 DKK
    62970.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 2884.49 DKK
    4% Slukket
Ver todas las promociones
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Opnå maksimale temperaturer på 220 °C (428 °F) med denne fleksible ovn, mens du nyder godt af to kontrolkonfigurationer og visningsmuligheder.
Opnå maksimale temperaturer på 220 °C (428 °F) med Thermo Scientific™ vakuumovne, mens de nyder godt af to kontrolkonfigurationer og visningsmuligheder. Disse ovne har uafhængige vakuum- og rensenåleventiler. Varmevægsvarmesystemet optimerer ensartetheden og sparer kammerplads til tørring, hærdning, vakuumindstøbning og plettering.
  • 3 in. (7,6 cm) glasuldsisolering forhindrer varmetab
  • Silikonedørpakning og positiv låsedør opretholder tætning ved alle vakuumniveauer
  • Sikkerhedsskærm af polycarbonat beskytter dørglasset
  • Vakuumniveauet vises på målere fra 0 til 30 in.
  • Vakuum- og luftledningerne er korrosionsbestandige, mens rørene i rustfrit stål giver optimal kammerrenhed og langsigtet ydeevne
  • Med to aftagelige stablede aluminiumshylder
  • Indvendigt kammer i type 304 rustfrit stål, som er let at rengøre
  • Yderside af pulverlakeret kraftigt stål for holdbarhed
  • Frontmonteret trevejsventil til evakuering, udluftning og udrensning af inaktive gasser (f.eks. nitrogen eller argon) med vakuumfittings på forsiden af enheden
3606-modeller
  • Hydraulisk temperaturkontrol ±1,5°C med en ensartethed på ±5°C ved 100°C, 25 in.
  • Indbygget overtemperaturbeskyttelse
  • Topmonterede uafhængige evakuerings- og udluftningsvakuumfittings
3608-modeller
  • Hydraulisk temperaturkontrol ±1,5°C med en ensartethed på ±5°C ved 100°C, 25 in.
  • Indbygget overtemperaturbeskyttelse
  • Frontmonteret trevejsventil til evakuering, udluftning og udrensning af inaktive gasser (f.eks. nitrogen eller argon) med vakuumfittings på forsiden af enheden
3618P-modeller
  • Programmerbar mikroprocessorbaseret PID-temperaturkontrol
  • Regulerer til ±0,2°C med en ensartethed på ±2,4°C ved 100°C, 25 in.
  • Kører ved et enkelt indstillingspunkt eller bruger et 24-trins program med ramper og dvale
  • 0,25 in. kompressionsfittings på venstre side, kræver 0,25 in. (ydre diameter) rør af kobber eller rustfrit stål
  • Frontmonteret trevejsventil til evakuering, udluftning og udrensning af inaktive gasser (f.eks. nitrogen eller argon) med vakuumfittings på forsiden af enheden
Bestillingsoplysninger:
Digitale enheder i Torr og Mikron fås separat (skal være fabriksinstalleret)
Kræver
Vakuumfittings kræver 0,25 in. (0,6 cm) (indvendig diameter) rør.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kapacitet (engelsk) 2,3 kubikfod
Kammermateriale Rustfrit stål
Oversigt 2,3 kubikfod (65,1 L); 240V 1600w 6,7A; LED-skærm
Kapacitet (metrisk) 65,1 l
Temperatur (metrisk) Omgivende temperatur fra +10°C til 220°C
Type OTP
Vise LED med trin på 1 °C
Materiale Pulverlakeret kraftigt stål
Antal hylder 2
Hyldemateriale Aluminium
Temperaturopløsning ±1,0 °C
Temperaturensartethed ±5,0 °C ved 100 °C 25 fod
Vakuum rækkevidde 0 til 30 tommer
Mål (D x B x H) Indvendig 20 x 14 x 14 tommer (51 x 36 x 36 cm)
Dimensioner (L x B x H) 25 x 25 x 22 tommer (64 x 64 x 56 cm)
Længde (engelsk) 25 tommer
Længde (metrisk) 64 cm
Bredde (engelsk) 25 tommer
Bredde (engelsk) Interiør 14 tommer
Bredde (metrisk) 64 cm
Bredde (metrisk) interiør 36 cm
Højde (engelsk) 22 tommer
Højde (engelsk) Interiør 14 tommer
Højde (metrisk) 56 cm
Højde (metrisk) interiør 36 cm
Dybde (engelsk) Interiør 20 tommer
Dybde (metrisk) interiør 51 cm
Forsendelsesvægt (engelsk) 295 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 134 kg
Elektriske krav 240 V 50/60 Hz
Spænding 240 V
Watt 1600 w
Strømstyrke 6,7 A
Frekvens 50/60 Hz
Mostrar más Mostrar menos
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.