Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vakuumovne
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Opnå maksimale temperaturer på 220 °C (428 °F) med Thermo Scientific™ vakuumovne, mens de nyder godt af to kontrolkonfigurationer og visningsmuligheder. Disse ovne har uafhængige vakuum- og rensenåleventiler. Varmevægsvarmesystemet optimerer ensartetheden og sparer kammerplads til tørring, hærdning, vakuumindstøbning og plettering.
- 3 in. (7,6 cm) glasuldsisolering forhindrer varmetab
- Silikonedørpakning og positiv låsedør opretholder tætning ved alle vakuumniveauer
- Sikkerhedsskærm af polycarbonat beskytter dørglasset
- Vakuumniveauet vises på målere fra 0 til 30 in.
- Vakuum- og luftledningerne er korrosionsbestandige, mens rørene i rustfrit stål giver optimal kammerrenhed og langsigtet ydeevne
- Med to aftagelige stablede aluminiumshylder
- Indvendigt kammer i type 304 rustfrit stål, som er let at rengøre
- Yderside af pulverlakeret kraftigt stål for holdbarhed
- Frontmonteret trevejsventil til evakuering, udluftning og udrensning af inaktive gasser (f.eks. nitrogen eller argon) med vakuumfittings på forsiden af enheden
3606-modeller
- Hydraulisk temperaturkontrol ±1,5°C med en ensartethed på ±5°C ved 100°C, 25 in.
- Indbygget overtemperaturbeskyttelse
- Topmonterede uafhængige evakuerings- og udluftningsvakuumfittings
3608-modeller
- Hydraulisk temperaturkontrol ±1,5°C med en ensartethed på ±5°C ved 100°C, 25 in.
- Indbygget overtemperaturbeskyttelse
- Frontmonteret trevejsventil til evakuering, udluftning og udrensning af inaktive gasser (f.eks. nitrogen eller argon) med vakuumfittings på forsiden af enheden
3618P-modeller
- Programmerbar mikroprocessorbaseret PID-temperaturkontrol
- Regulerer til ±0,2°C med en ensartethed på ±2,4°C ved 100°C, 25 in.
- Kører ved et enkelt indstillingspunkt eller bruger et 24-trins program med ramper og dvale
- 0,25 in. kompressionsfittings på venstre side, kræver 0,25 in. (ydre diameter) rør af kobber eller rustfrit stål
- Frontmonteret trevejsventil til evakuering, udluftning og udrensning af inaktive gasser (f.eks. nitrogen eller argon) med vakuumfittings på forsiden af enheden
Bestillingsoplysninger:
Digitale enheder i Torr og Mikron fås separat (skal være fabriksinstalleret)
Kræver
Vakuumfittings kræver 0,25 in. (0,6 cm) (indvendig diameter) rør.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 2,3 kubikfod |
| Kammermateriale | Rustfrit stål |
| Oversigt | 2.3 cu. ft. (65.1L); 240V 1600w 6.7A; Dial display |
| Kapacitet (metrisk) | 65,1 l |
| Temperatur (metrisk) | Omgivende temperatur fra +10°C til 220°C |
| Type | OTP |
| Vise | Bimetal Therm med 5 °C-intervaller |
| Materiale | Pulverlakeret kraftigt stål |
| Antal hylder | 2 |
| Hyldemateriale | Aluminium |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.