Få mere at vide
Memmert™ Vakuumovn VO
Artikelnummer. 15949406 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
29 l
49 l
101 l
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15949406 29 l -
15906055 49 l Hver
15934962 101 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15949406 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. VO29
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68717.48 DKK
    60702.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 8015.08 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Ideel til tørring af pulver og granulat, bestemmelse af vandindhold til kvalitetssikring, tørring af kulturer og probiotika, konservering og dehydrering af fødevarer samt tørring af elektroniske komponenter.
Kraftig, skånsom og turbohurtig – disse tre ord beskriver Memmert vakuumovn VO.
  • Modelstørrelser: 29, 49, 101
  • Temperaturjusteringsområde: +20 C°til +200°C
  • Vakuumjusteringsområder: 5 til 1100 mbar
  • 1 modelvariant: TwinDISPLAY (intuitiv kontrol)
  • AtmoCONTROL-software på en USB-nøgle til programmering, styring og overførsel af programmer via Ethernet-grænseflade eller USB-port
  • Digital elektronisk trykstyring til en hastighedsstyret vakuumpumpe
  • Multi-Level-Heating &-sensor: intelligent direkte opvarmning via individuelt placerbare termohylder med separate sensorer garanterer korte opvarmnings- og procestider
  • Takket være den direkte kontakt mellem opvarmningen og belastningen er der praktisk talt intet varmetab, og hver termohylde kan styres og kalibreres separat
  • Styrekredsløbet reagerer præcist på forskellige belastninger eller fugtighed og opretholder en konstant indstillet temperatur under vakuumtørring
  • Justerbare parametre: temperatur (Celsius eller Fahrenheit), vakuum, programtid, tidszoner
  • Enorm energibesparelse på grund af den trinløse, justerbare vakuumpumpe
I kombination med den hastighedsregulerede, kemisk resistente vakuumpumpe sparer VO-serien omkring 70 % energi i rampedrift sammenlignet med en ukontrolleret pumpe. Det ultimative vakuum på op til 2 mbar muliggør en bred vifte af anvendelser, og takket være behovsorienteret pumpestyring og dermed optimerede skylleprocesser har membranerne en væsentligt forlænget levetid.
Tekniske data
Kammermateriale Interiør af hermetisk svejset og ekstremt korrosionsbestandigt rustfrit stål, materiale 1.4404
Controller type TwinDISPLAY: adaptiv multifunktionel digital PID-mikroprocessor-controller med 2 TFT-farveskærme i HD
Kapacitet (metrisk) 29 l
Temperatur (metrisk) +20 °C (mindst 5 °C over omgivelsestemperatur) til +200 °C
Type Vakuumovn
Vise 2 TFT-farveskærme i HD (TwinDISPLAY)
Materiale Rustfrit stål
Maks. Hyldebelastning 20 kg
Havne Ethernet-grænseflade eller USB-port
Sikkerhedsfunktioner AutoSAFETY: ekstra integreret over- og undertemperaturbeskyttelse “ASF”, automatisk efter indstillingspunktsværdien ved et forudindstillet toleranceområde, alarm ved over- eller undertemperatur, varme frakobles ved overtemperatur, kompressor ved undertemperatur
Hyldemateriale Aluminium, materiale 3.3547 (ASTM B209)
Stopur Digital baglæns tæller med målindstilling, justerbar fra 1 minut til 99 dage
Vakuum rækkevidde 5 til 1100 Mbar
Mål (D x B x H) Indvendig 250 x 385 x 305 mm
Dimensioner (L x B x H) 550 x 400 x 607 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 76 kg
Vægt (metrisk) 55 kg
Spænding 230 V
Frekvens 50/60 Hz