Få mere at vide
Memmert™ Vakuum ovn termohylde
Artikelnummer. 11991449 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Model 200
Model 400
Model 500
Materiale:
Aluminium
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Materiale Pakningsstørrelse
11991449 Model 200 Rustfrit stål Hver
11741464 Model 200 Aluminium Hver
11751464 Model 400 Aluminium Hver
11323692 Model 500 Aluminium Hver
11901459 Model 400 Rustfrit stål Hver
11911459 Model 500 Rustfrit stål Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11991449 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. VO29B00733
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-02-2027
Additional thermoshelves-stainless steel material 1.4404 (ASTM 316 L) for especially corrosive material with integrated large-area heating including local temperature sensing (Pt100, 4-wire-circuit), individual overtemp. protection for each shelf MLOP (Multi-Level-Overtemperature-Control) and calibration certificate
Tekniske data
Certificeringer/compliance Kalibreringscertifikat
Til brug med (udstyr) Model 200
Type Hylde
Til brug med (applikation) Individuel overtemperaturbeskyttelse for hver hylde MLOP (Multi-Level-Overtemperature-Control)
Inkluderer Lokal temperaturføling (Pt100, 4-lederkredsløb)
Materiale Rustfrit stål