Få mere at vide
Day-Impex Vakuumisolerede Dewar-kolber i rustfrit stål
Artikelnummer. 11783619
Artikelnummer. 11783619 Leverandør Day-Impex Leverandørnr. 320003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5021.48 DKK
    3747.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 1274.40 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 12-03-2027
Dilvac™ Vakuumisolerede kolber er helt i rustfrit stål. De lette og kompakte i designet er velegnede til applikationer med ultralav eller meget høj temperatur. Fås i en række kapaciteter fra 0,5 L til 6 L.
  • Vakuumisoleret
  • Letvægts rustfrit stål
  • Ideel til opbevaring eller transport
  • Velegnet til ultralave og meget høje temperaturer